Stampa…
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6030-100G OR6030-25G
APOSOR6030-100GEA 92.8 EUR
APOSOR6030-100G APOSOR6030-25G
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile 97%
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
Formula: C₈H₆ClNO
Punto di ebollizione: 149…150 °C/15mmHg
Punto di fusione: 45…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031535
CAS Number: 3598-13-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III