2-Amino-1,3-propanediol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR60269-100G
OR60269-500G
OR60269-1KG
APOSOR60269-100GEA
26.1
EUR
APOSOR60269-100G
APOSOR60269-500G
APOSOR60269-1KG
2-Amino-1,3-propanediol 96%
2-Amino-1,3-propanediol
Formula:
C₃H₉NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051487 CAS Number: 534-03-2 UN: 3259 ADR: 8,III |