Stampa…
N1,N1-Dimethylbenzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60254-1G OR60254-25G OR60254-5G
APOSOR60254-1GEA 80 EUR
APOSOR60254-1G APOSOR60254-25G APOSOR60254-5G
N1,N1-Dimethylbenzene-1,2-diamine
N1,N1-Dimethylbenzene-1,2-diamine
Formula: C₈H₁₂N₂
Peso molecolare: 136,1943 g/mol
Punto di ebollizione: 223 °C
Densità: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01706706
CAS Number: 2836-03-5