2,4-Dichlorothiazole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃HCl₂NS Punto di ebollizione: 184 °C Punto di fusione: 44 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD08691358 CAS Number: 4175-76-2 |