Stampa…
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR60242-100G OR60242-25G
APOSOR60242-100GEA 444 EUR
APOSOR60242-100G APOSOR60242-25G
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid 97%
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
Punto di fusione: 126…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093445
CAS Number: 111128-12-2
UN: 1759
ADR: 8,II