Stampa…
2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-hydrazinylpyrazine
OR60236-1G OR60236-5G
APOSOR60236-1GEA 143 EUR
APOSOR60236-1G APOSOR60236-5G
2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
2-Chloro-6-hydrazinopyrazine
Formula: C₄H₅ClN₄
Peso molecolare: 144,56 g/mol
Punto di fusione: 136…139 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09049072
CAS Number: 63286-29-3