Stampa…
8-Bromo-1-octene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60222-25G OR60222-5G
APOSOR60222-25GEA 118 EUR
APOSOR60222-25G APOSOR60222-5G
8-Bromo-1-octene 98%
8-Bromo-1-octene
Formula: C₈H₁₅Br
Peso molecolare: 191,11 g/mol
Punto di ebollizione: 92 °C/24mmHg
Densità: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000275
CAS Number: 2695-48-9
EINECS: 220-268-4