Stampa…
7-Bromo-1-heptene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60221-100G OR60221-25G OR60221-5G
APOSOR60221-100GEA 166 EUR
APOSOR60221-100G APOSOR60221-25G APOSOR60221-5G
7-Bromo-1-heptene 98%
7-Bromo-1-heptene
Formula: C₇H₁₃Br
Peso molecolare: 177,085 g/mol
Punto di ebollizione: 27 °C/1mmHg
Densità: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 58,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631137
CAS Number: 4117-09-3
UN: 1993
ADR: 3,III