Stampa…
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60214-100G OR60214-25G
APOSOR60214-100GEA 328 EUR
APOSOR60214-100G APOSOR60214-25G
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride 97%
(S)-Methyl-2-amino-6-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hexanoate hydrochloride
Formula: C₁₅H₂₃ClN₂O₄
Punto di fusione: 115…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034846
CAS Number: 27894-50-4
EINECS: 248-715-9