4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR60213-1G
OR60213-250MG
OR60213-5G
APOSOR60213-1GEA
77.1
EUR
APOSOR60213-1G
APOSOR60213-250MG
APOSOR60213-5G
4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
4-Bromo-2-chloro-6-nitroaniline
Formula:
C₆H₄BrClN₂O₂ Peso molecolare: 251,4652 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03426655 CAS Number: 34033-41-5 |