Stampa…
2,5-Dimethylpyrazine 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6021-100G OR6021-1KG OR6021-250G
APOSOR6021-100GEA 118 EUR
APOSOR6021-100G APOSOR6021-1KG APOSOR6021-250G
2,5-Dimethylpyrazine 98+%
2,5-Dimethylpyrazine
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 155 °C
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006147
CAS Number: 123-32-0
EINECS: 204-618-3