Stampa…
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60209-1G OR60209-5G
APOSOR60209-1GEA 161 EUR
APOSOR60209-1G APOSOR60209-5G
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula: C₄H₃BrN₂O
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00831607
CAS Number: 287917-97-9