Stampa…
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR60208-100G OR60208-25G OR60208-500G
APOSOR60208-100GEA 26.1 EUR
APOSOR60208-100G APOSOR60208-25G APOSOR60208-500G
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide 95%
N,N'-1,3-Phenylenedimaleimide
Formula: C₁₄H₈N₂O₄
Punto di fusione: 198…201 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022569
CAS Number: 3006-93-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II