Oxetan-3-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₆O₂ Punto di ebollizione: 67…70 °C/8mmHg Densità: 1,125 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09056790 CAS Number: 7748-36-9 |