Stampa…
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: oxan-2-ylmethanamine, 2H-Pyran-2-methanamine, tetrahydro-, 2-Aminomethyltetrahydropyran
OR60205-1G OR60205-250MG OR60205-5G
APOSOR60205-1GEA 205 EUR
APOSOR60205-1G APOSOR60205-250MG APOSOR60205-5G
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine 95%
Tetrahydropyran-2-ylmethylamine
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,18 g/mol
Punto di ebollizione: 42 °C/0,1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738971
CAS Number: 6628-83-7
UN: 2735
ADR: 8,III