Stampa…
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
OR60202-100G OR60202-25G OR60202-500G
APOSOR60202-100GEA 78.6 EUR
APOSOR60202-100G APOSOR60202-25G APOSOR60202-500G
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Formula: C₁₀H₁₁ClO
Peso molecolare: 182,65 g/mol
Punto di ebollizione: 143…146 °C/60mmHg
Densità: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013650
CAS Number: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN: 3265
ADR: 8,III