Stampa…
(3-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, (3-Bromopyridin-2-yl)methanol
OR60200-1G OR60200-5G
APOSOR60200-1GEA 80 EUR
APOSOR60200-1G APOSOR60200-5G
(3-Bromo-2-pyridinyl)methanol
(3-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,0200 g/mol
Punto di fusione: 55…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095348
CAS Number: 52378-64-0