Stampa…
Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR60193-25G OR60193-5G OR60193-100G
APOSOR60193-25GEA 452 EUR
APOSOR60193-25G APOSOR60193-5G APOSOR60193-100G
Pyrrole-2-carbonitrile 98%
Pyrrole-2-carbonitrile
Formula: C₅H₄N₂
Peso molecolare: 92,101 g/mol
Punto di ebollizione: 92…94 °C/2mmHg
Densità: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00234061
CAS Number: 4513-94-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III