Stampa…
4-Bromoquinolin-8-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60191-1G OR60191-250MG
APOSOR60191-1GEA 81.2 EUR
APOSOR60191-1G APOSOR60191-250MG
4-Bromoquinolin-8-ol
4-Bromoquinolin-8-ol
Formula: C₉H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08688609
CAS Number: 139399-63-6