Stampa…
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4S)-(-)-beta-Hydroxy-gamma-butyrolactam, (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidone, (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
OR60184-1G OR60184-5G OR60184-25G
APOSOR60184-1GEA 59.7 EUR
APOSOR60184-1G APOSOR60184-5G APOSOR60184-25G
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
(S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-one
Formula: C₄H₇NO₂
Peso molecolare: 101,105 g/mol
Punto di fusione: 156…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00273370
CAS Number: 68108-18-9