4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR60183-1G
OR60183-250MG
APOSOR60183-1GEA
14.7
EUR
APOSOR60183-1G
APOSOR60183-250MG
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₄H₃BrN₂O₂ Peso molecolare: 190,9828 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01459882 CAS Number: 13745-17-0 |