Stampa…
3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR60181-1G OR60181-5G
APOSOR60181-1GEA 48 EUR
APOSOR60181-1G APOSOR60181-5G
3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
3-Amino-2-cyano-5-methylpyridine
Formula: C₇H₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11227185
CAS Number: 1001635-30-8