Stampa…
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR60176-1G OR60176-25G OR60176-5G
APOSOR60176-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60176-1G APOSOR60176-25G APOSOR60176-5G
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone 97%
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanone
Formula: C₇H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 90…94 °C/15mmHg
Densità: 1,024 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08704647
CAS Number: 137052-08-5