Stampa…
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR60174-1G OR60174-250MG OR60174-500MG
APOSOR60174-1GEA 413 EUR
APOSOR60174-1G APOSOR60174-250MG APOSOR60174-500MG
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
4-(4-tert-Butyl-1,3-thiazol-2-yl)piperidine
Formula: C₁₂H₂₀N₂S
Peso molecolare: 224,37 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09891552
CAS Number: 107507-50-6