Stampa…
2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60170-1G OR60170-25G OR60170-5G
APOSOR60170-1GEA 21.9 EUR
APOSOR60170-1G APOSOR60170-25G APOSOR60170-5G
2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
2-Methyl-5-nitrobenzoxazole
Formula: C₈H₆N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466748
CAS Number: 32046-51-8