Stampa…
trans-4-Decenal
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (E)-4-Decenal
OR6017-5G OR6017-1G
APOSOR6017-5GEA 51 EUR
APOSOR6017-5G APOSOR6017-1G
trans-4-Decenal
trans-4-Decenal
Formula: C₁₀H₁₈O
Peso molecolare: 154,25 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C/4mmHg
Densità: 0,842 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065447
CAS Number: 65405-70-1
EINECS: 265-741-6