Stampa…
5-Nitrobenzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR60169-1G OR60169-5G
APOSOR60169-1GEA 17.6 EUR
APOSOR60169-1G APOSOR60169-5G
5-Nitrobenzoxazole
5-Nitrobenzoxazole
Formula: C₇H₄N₂O₃
Peso molecolare: 164,1183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01359855
CAS Number: 70886-33-8