Stampa…
Ethyl-2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-methyloxazole-4-carboxylate
OR60168-10G OR60168-5G
APOSOR60168-10GEA 931 EUR
APOSOR60168-10G APOSOR60168-5G
Ethyl-2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-2-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₃
Peso molecolare: 155,15 g/mol
Punto di ebollizione: 210 °C/760mmHg
Punto di fusione: 24…25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367959
CAS Number: 10200-43-8