Stampa…
2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methylisoxazole-5-acetic Acid, 3-Methyl-5-isoxazoleacetic acid
OR60165-1G OR60165-5G
APOSOR60165-1GEA 81.5 EUR
APOSOR60165-1G APOSOR60165-5G
2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid 98%
2-(3-Methylisoxazol-5-yl)acetic acid
Formula: C₆H₇NO₃
Peso molecolare: 141,126 g/mol
Punto di fusione: 101…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863539
CAS Number: 19668-85-0