4-Isoxazolecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₃NO₃ Punto di fusione: 121…123 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06738806 CAS Number: 6436-62-0 |