Stampa…
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Formylisoquinoline, Isoquinoline-4-carboxaldehyde
OR60160-250MG OR60160-1G OR60160-5G
APOSOR60160-250MGEA 51 EUR
APOSOR60160-250MG APOSOR60160-1G APOSOR60160-5G
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Isoquinoline-4-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO
Peso molecolare: 157,17 g/mol
Punto di fusione: 101…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00829440
CAS Number: 22960-16-3