Stampa…
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60159-5G OR60159-1G OR60159-250MG
APOSOR60159-5GEA 192 EUR
APOSOR60159-5G APOSOR60159-1G APOSOR60159-250MG
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,0201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11518975
CAS Number: 929617-35-6