Stampa…
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-chloro-3-methylpicolinate, Methyl 6-chloro-3-methylpyridine-2-carboxylate
OR60156-1G OR60156-250MG
APOSOR60156-1GEA 135 EUR
APOSOR60156-1G APOSOR60156-250MG
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Methyl-6-chloro-3-methylpicolinate
Formula: C₈H₈ClNO₂
Peso molecolare: 185,6076 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12756112
CAS Number: 878207-92-2