Stampa…
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR60155-5G OR60155-10G
APOSOR60155-5GEA 277 EUR
APOSOR60155-5G APOSOR60155-10G
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyridine
Formula: C₆H₅BrClNO
Punto di fusione: 68…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234976
CAS Number: 286947-03-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III