Stampa…
4-Hydroxycyclohexanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxycyclohexanon
OR60149-25G OR60149-5G
APOSOR60149-25GEA 207 EUR
APOSOR60149-25G APOSOR60149-5G
4-Hydroxycyclohexanone
4-Hydroxycyclohexanone
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,1424 g/mol
Punto di ebollizione: 256 °C
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 124 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093817
CAS Number: 13482-22-9