Stampa…
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60148-1G OR60148-5G
APOSOR60148-1GEA 217 EUR
APOSOR60148-1G APOSOR60148-5G
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
4-Ethyl-1H-pyrazol-3-amine
Formula: C₅H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06797570
CAS Number: 43024-15-3