Stampa…
3-Bromo-5-methylpicolinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60145-1G OR60145-5G OR60145-10G
APOSOR60145-1GEA 71.2 EUR
APOSOR60145-1G APOSOR60145-5G APOSOR60145-10G
3-Bromo-5-methylpicolinic acid 97%
3-Bromo-5-methylpicolinic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17214206
CAS Number: 1211515-68-2