Stampa…
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-methylpicolinonitrile, 3-Bromo-5-methylpyridine-2-carbonitrile
OR60144-1G OR60144-10G OR60144-5G
APOSOR60144-1GEA 168 EUR
APOSOR60144-1G APOSOR60144-10G APOSOR60144-5G
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-2-cyano-5-methylpyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,0320 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16988815
CAS Number: 474824-78-7