Stampa…
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60140-1G OR60140-250MG OR60140-5G
APOSOR60140-1GEA 119 EUR
APOSOR60140-1G APOSOR60140-250MG APOSOR60140-5G
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid 98%
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07375100
CAS Number: 886365-02-2