Stampa…
4-Methylpyridine-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR60135-1G OR60135-250MG OR60135-500MG
APOSOR60135-1GEA 304 EUR
APOSOR60135-1G APOSOR60135-250MG APOSOR60135-500MG
4-Methylpyridine-2-carboxamide
4-Methylpyridine-2-carboxamide
Formula: C₇H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062672
CAS Number: 54089-04-2