Stampa…
5-Chloro-2-methoxyphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60133-1G OR60133-250MG OR60133-5G
APOSOR60133-1GEA 66.7 EUR
APOSOR60133-1G APOSOR60133-250MG APOSOR60133-5G
5-Chloro-2-methoxyphenol
5-Chloro-2-methoxyphenol
Formula: C₇H₇ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100133
CAS Number: 3743-23-5