Stampa…
1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR60132-1G OR60132-250MG
APOSOR60132-1GEA 58 EUR
APOSOR60132-1G APOSOR60132-250MG
1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Chlorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01330895
CAS Number: 92847-41-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III