1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₁H₈O₃ Punto di fusione: 195…200 °C (dec.) Flash Pt: 150 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003960 CAS Number: 86-48-6 EINECS: 201-674-0 |