Stampa…
p-Cresolo 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
OR6012-1KG OR6012-5KG OR6012-25G OR6012-250G
APOSOR6012-1KGEA 118 EUR
APOSOR6012-1KG APOSOR6012-5KG APOSOR6012-25G APOSOR6012-250G
p-Cresolo 99%
p-Cresolo
Formula: C₇H₈O
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 202 °C
Punto di fusione: 32…34 °C
Densità: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002376
CAS Number: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1+8,II