Stampa…
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60119-1G OR60119-100MG
APOSOR60119-1GEA 87.3 EUR
APOSOR60119-1G APOSOR60119-100MG
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indazole-4-carboxylate
Formula: C₉H₇IN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781588
CAS Number: 885521-54-0