Methyl-3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 3-iodo-1H-indazole-5-carboxylate
Formula:
C₉H₇IN₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06739144 CAS Number: 885271-25-0 |