5-Chloro-3-iodo-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR60117-1G
OR60117-500MG
APOSOR60117-1GEA
31.9
EUR
APOSOR60117-1G
APOSOR60117-500MG
5-Chloro-3-iodo-1H-indazole
5-Chloro-3-iodo-1H-indazole
Formula:
C₇H₄ClIN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06739146 CAS Number: 351456-45-6 |