Stampa…
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60116-1G OR60116-250MG OR60116-5G
APOSOR60116-1GEA 75.7 EUR
APOSOR60116-1G APOSOR60116-250MG APOSOR60116-5G
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
5-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrIN₂
Peso molecolare: 322,9300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781637
CAS Number: 459133-66-5