Stampa…
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR60115-1G OR60115-5G OR60115-25G
APOSOR60115-1GEA 14.7 EUR
APOSOR60115-1G APOSOR60115-5G APOSOR60115-25G
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
6-Bromo-3-iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₄BrIN₂
Peso molecolare: 322,9285 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781599
CAS Number: 885521-88-0