Stampa…
1H-Indazole-6-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Indazol-6-ylboronic acid, 6-Indazolyboronic acid, 1H-Indazol-6-yl-6-boronic acid
OR60112-1G OR60112-5G
APOSOR60112-1GEA 51 EUR
APOSOR60112-1G APOSOR60112-5G
1H-Indazole-6-boronic acid
1H-Indazole-6-boronic acid
Formula: C₇H₇BN₂O₂
Peso molecolare: 161,9500 g/mol
Punto di fusione: 180…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04972419
CAS Number: 885068-10-0